Learn More
Ark Plas Products™ Gerade Stecknippel-Reduzierstücke in handelsüblicher Qualität
Diese Anschlüsse eignen sich für eine Vielzahl von Anwendungen. Ark Plas Products™ Gerade Reduzierstücke mit Stecknippel in handelsüblicher Qualität sind als kostengünstige Alternative mit erstklassiger Leistungsfähigkeit konzipiert.
Marke: Ark Plas Products™ CAD84-PR0
Beschreibung
- Robust und zuverlässig
- Bis zu 125 psi ohne Klemme
- Enthält recyceltes Laufmaterial
- Erhältlich in naturfarbenem Nylon oder naturfarbenem Polypropylen
Spezifikation
RoHS-konform, USP-Klasse VI, FDA 21 CFR 177.1520, zertifiziert frei von Folgeerzeugnissen tierischen Ursprungs, DEHP-frei, BPA-frei | |
2.3 bis 3.2 mm | |
20.32 mm | |
-20 °C | |
1/8 x 3/32 in.-Anschluss | |
Naturfarben | |
135 °C |
Autoklavierbar | |
Polypropylen | |
Für Masterflex L/S 16-Schlauch | |
25/Packung | |
Gerade | |
Bis zu 125 psi | |
Schlauchverbinder Reduktionsstück |