Learn More
Ark Plas Products™ Gerade Stecknippel-Reduzierstücke in handelsüblicher Qualität
Diese Anschlüsse eignen sich für eine Vielzahl von Anwendungen. Ark Plas Products™ Gerade Reduzierstücke mit Stecknippel in handelsüblicher Qualität sind als kostengünstige Alternative mit erstklassiger Leistungsfähigkeit konzipiert.
Marke: Ark Plas Products™ CAD16-PR0
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Wirtschaftlich und zuverlässig
- Bis zu 125 psi ohne Klammer
- Enthält recyceltes Angusskanalmaterial
- Lieferbar in naturfarbenem Nylon und naturfarbenem Polypropylen
Spezifikation
RoHS-konform, USP-Klasse VI, FDA 21 CFR 177.1520, zertifiziert frei von Folgeerzeugnissen tierischen Ursprungs, DEHP-frei, BPA-frei | |
Ja | |
Polypropylen | |
Für Masterflex L/S 15, 25 | |
25/Packung | |
Gerade | |
Bis zu 125 psi |
Schlauchverbinder Reduktionsstück | |
3.2 bis 4.8 mm | |
31.75 mm | |
−20°C | |
3/16 x 1/8 in.-Anschluss | |
Naturfarben | |
135 °C |