Learn More
Ark Plas Products™ Gerade Stecknippel-Reduzierstücke in handelsüblicher Qualität
Diese Anschlüsse eignen sich für eine Vielzahl von Anwendungen. Ark Plas Products™ Gerade Reduzierstücke mit Stecknippel in handelsüblicher Qualität sind als kostengünstige Alternative mit erstklassiger Leistungsfähigkeit konzipiert.
Marke: Ark Plas Products™ CAD41-PR0
Beschreibung
- Robust und zuverlässig
- Bis zu 125 psi ohne Klemme
- Enthält recyceltes Laufmaterial
- Erhältlich in naturfarbenem Nylon oder naturfarbenem Polypropylen
Spezifikation
RoHS-konform, USP-Klasse VI, FDA 21 CFR 177.1520, zertifiziert frei von Folgeerzeugnissen tierischen Ursprungs, DEHP-frei, BPA-frei | |
Polypropylen | |
Für Masterflex I/P 70, 73 Röhrchen, Masterflex L/S 18, 35, 26 | |
25/Packung | |
Gerade | |
Bis zu 125 psi | |
Schlauchverbinder Reduktionsstück |
Autoklavierbar | |
50.8 mm | |
-20 °C | |
3/8 x 1/4 in.-Anschluss | |
Naturfarben | |
135 °C |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Ark Plas Products™ Gerade Stecknippel-Reduzierstücke in handelsüblicher Qualität > Gerade; Anschlussgröße:3/8 x 1/4 in
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur