Learn More
Ark Plas Products™ Gerade Stecknippel-Reduzierstücke in handelsüblicher Qualität
Diese Anschlüsse eignen sich für eine Vielzahl von Anwendungen. Ark Plas Products™ Gerade Reduzierstücke mit Stecknippel in handelsüblicher Qualität sind als kostengünstige Alternative mit erstklassiger Leistungsfähigkeit konzipiert.
Marke: Ark Plas Products™ CAD64-PR0
Beschreibung
- Robust und zuverlässig
- Bis zu 125 psi ohne Klemme
- Enthält recyceltes Laufmaterial
- Erhältlich in naturfarbenem Nylon oder naturfarbenem Polypropylen
Spezifikation
RoHS-konform, USP-Klasse VI, FDA 21 CFR 177.1520, zertifiziert frei von Folgeerzeugnissen tierischen Ursprungs, DEHP-frei, BPA-frei | |
1.6 bis 2.3 mm | |
19.55 mm | |
-20 °C | |
3/16 x 3/16 in.-Anschluss | |
Naturfarben | |
135 °C |
Autoklavierbar | |
Polypropylen | |
Für biegsamen Schlauch | |
25/Packung | |
Gerade | |
Bis zu 125 psi | |
Schlauchverbinder Reduktionsstück |
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Ark Plas Products™ Gerade Stecknippel-Reduzierstücke in handelsüblicher Qualität > Gerade; Anschlussgröße:3/16 x 3/16 in
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction