Learn More
Thermo Scientific™ Sorvall™ RC4 Universal-Standzentrifuge
Verarbeiten Sie die optimale Kapazität für kleinere und mittlere Blutverarbeitungseinrichtungen. Die Zentrifuge kann 4 bis 8 Blutbeutelsysteme in verschiedenen Beutelkonfigurationen zentrifugieren.
Marke: Thermo Scientific™ 75004473
Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Beschreibung
Verarbeiten Sie optimale Kapazitäten für kleine und mittlere Blutverarbeitungszentren mit der Thermo Scientific™ Sorvall™ RC4 Low-Speed-Standzentrifuge. Die Zentrifuge kann bis zu 8 Blutbeutelsysteme in verschiedenen Konfigurationen verarbeiten. Das flexible Zubehörsystem ermöglicht die Zentrifugation von 2fach- bis 5fach-Blutbeutelsystemen mit integrierten Leukoreduktionsfiltern vieler verschiedener Typen. Das Spitzengerät RC-4 ist durch seine Vielseitigkeit eine Klasse für sich.
Hoher Durchsatz und Vielseitigkeit
- Zentrifugation einer großen Röhrchenanzahl bei höheren RZBs als bei anderen vergleichbaren Modellen
- Der leistungsfähige Induktionsmotor und ein optionaler Ausschwingrotor (der DoubleSpin-Becher aufnehmen kann) bieten hohe RZBs und ein großes Fassungsvermögen für die gebräuchlichsten Probenformate.
- Außergewöhnliches Fassungsvermögen für alle gebräuchlichen Probenformate wie 15 ml- und 50 ml-Zellkulturröhrchen u.v.a. Durch das breite Rotorsortiment eignet sich die Zentrifuge für Anwendungen in Laboren der Biochemie, Biotechnologie, Mikrobiologie, Pharmazeutik und Blutverarbeitung.
Sicherer Betrieb
- Die RC-4 erfüllt die strengen Bestimmungen internationaler Sicherheitsnormen. Sie bietet eine große Auswahl unabhängig getesteter aerosoldichter Rotoren, die strenge internationale Bestimmungen zur Bakterien- und Viren-Biosicherheit einhalten.
Optimale Laufstabilität
- Das Thermo Scientific™ SMARTspin™ Unwuchterkennungssystem bremst das Gerät bei Erkennung übermäßig hoher Unwuchten (z. B. aufgrund undichter Röhrchen) automatisch ab.
- Die zuverlässige Unwuchterkennung ermöglicht die sichere Zentrifugation auch größerer Ausschwingrotoren mit bis zu 30 g Unwucht.
Einfach zu bedienen
- Die EASYcontrol™ II Soft-Touch-Folientastatur befindet sich auf der Gerätevorderseite und ist bequem erreichbar
- Problemloses Öffnen und Schließen mit der Soft-Touch-Deckelarretierung
- Mit der intuitiven Bedientastatur lassen sich bis zu 9 Protokolle abrufen
Hauptmerkmale
- Großes Fassungsvermögen: 4 x 1.000 ml-Flaschen, 8 x 500 ml-Blutbeutel oder 4 bis 8 Standard-Mikrotiterplatten
- Schnellste Zentrifugation und höchster Durchsatz unter allen 4 l Low-Speed-Zentrifugen
- Unerreichte RZBs mit Festwinkelrotoren für bakterielle, Zellkultur- und allgemeine Pellet-Applikationen
- Optimierte Anwendersicherheit: Auswahl aus 4 aerosoldichten Rotoren, die Proben von 1,5 bis 1.000 ml aufnehmen können
- Der HIGHplate™-Rotor kann DNA-/RNA-Filterplatten bis zu 85 mm Höhe zentrifugieren
- Optimale Laufstabilität mit der SMARTspin™-Unwuchterkennung
- Reduzierter Wartungsaufwand durch bürstenlosen Induktionsmotor
- Äußerst geräuscharmer Betrieb (Geräuschpegel unter 58 dBA)
Erfordert:
Rotor (gesondert erhältlich)
Spezifikation
4x 1.000 ml- oder 8x 500 ml-Blutbeutel oder 4x 8 Mikrotiterplatten | |
Mikroprozessor über Easycontrol II | |
50 Hz | |
-9 bis +40 °C | |
230 V | |
FCKW-frei | |
12,9 A | |
96 cm | |
In 28,3 . | |
CCIR, 25FPS , 2:1 Interlace | |
68 cm | |
Sorvall* RC-4 Universal-Standzentrifuge | |
9/9 |
10.000 U/min | |
96 x 68 x 72 cm (37,8 x 26,8 x 28,3 in.) | |
£ 631 (286 kg) | |
Zentrifuge | |
Sorvall™ | |
15320 x G | |
In 37,8 . | |
Optimale Laufstabilität mit der SMARTspin*-Unwuchterkennung | |
72 cm | |
In 26,8 . | |
Entworfen und getestet nach EN 61 010-1, EN 61 010-2-020, EN 50 081-1, EN 50-082-1CSA | |
230 V / 50 Hz |