Learn More
Memmert™ CO2-Brutschrank ICOmed (Medizinprodukt)
Ideal für die Erzeugung und Aufrechterhaltung von konstanten Umgebungsbedingungen für den Anwendungsbereich der In Vitro Fertilisation (IVF), insbesondere bei der Bebrütung von Oozyten, Spermatozoen und Zygoten, in für IVFAnwendung vorgesehenen Behältnissen, sowie der Genexpression.
6275.00 € - 11465.00 €
Spezifikation
Alarmtypen | Optisch und akustisch |
---|---|
Fassungsvermögen (metrisch) Einschub | 15 kg |
Zertifizierung/Konformität | DIN 12880:2007-05, EN 61010-1 (IEC 61010-1), EN 61010-2-010 |
Reglertyp | TwinDISPLAY: adaptiver multifunktionaler digitaler PID-Mikroprozessorregler mit 2 hochauflösenden TFT-Farbdisplays |
Kammermaterial | Acero inoxidable |
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
15799639
|
Memmert™
ICO50med |
56 l |
6275.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 24-04-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
15841575
|
Memmert™
ICO105med |
107 l |
7505.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 27-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
15851575
|
Memmert™
ICO150med |
156 l |
9380.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 27-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
15861575
|
Memmert™
ICO240med |
241 l |
11465.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 27-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
Beschreibung
Steril, sicher und bewährt – diese drei Wörter beschreiben den Memmert CO2-Brutschrank ICOmed für den Einsatz in der Medizin.
Memmert hat seinen CO2-Brutschrank ICOmed einer aufwändigen Bewertung als Medizinprodukt unterzogen. Jeder Memmert CO2 -Brutschrank ICOmed ist als Medizinprodukt der Klasse IIa für die In-Vitro-Fertilisation sowie die Biosynthese klassifiziert.
- Modellgrößen: 50, 105, 150, 240
- Einstellbereich Temperatur: +18 °C bis +50 °C
- Einstellbereich CO2: 0 bis 20 %
- Einstellbereich Feuchte: 40 bis 97 % rh (Option K7)
- Einstellbereich O2: 1 bis 20 % rh (Option T6)
- Medizinprodukt der Klasse IIa
- 1 Modellvariante: TwinDISPLAY (intuitive Bedienung)
- Perfekte Verteilung von Temperatur, Feuchte und CO2
- Langzeitstabil und wiederholgenau
- Innenraum inklusive aller Einbauten sowie aller Sensoren in einem 60-Minuten-Programm bei +180 °C sterilisierbar
- Optischer und akustischer Alarm sowie Alarmmeldung an das Mobiltelefon bei Überschreiten von individuell einstellbaren Korridoren für Temperatur, CO2, O2, Feuchte
- Batteriegepuffertes ControlCOCKPIT: Bediendisplay sowie Protokollierung und CO2-Regelung sind auch bei Stromausfall voll funktionsfähig
- Ausfallsichere FDA-konforme Datenprotokollierung von Temperatur, CO2, O2, Feuchte, Türöffnung
- Einstellbare Parameter: Temperatur (Celsius oder Fahrenheit), CO2, Programmlaufzeit, Zeitzonen, Sommer-/Winterzeit
Die aktive Feuchteregelung sorgt für kurze Erholzeiten nach dem Öffnen der Tür und hält die Verdunstung im Innenraum auf dem Minimum. Gemeinsam mit der Beheizung des Innenraums über alle sechs Seiten und der beheizten Innenglastür bietet sie Zell- und Gewebekulturen maximalen Schutz und verhindert gefährliche Kondensatbildung. Die turbulenzfreie Innenraumventilation garantiert eine gleichbleibend homogene Atmosphäre.
Spezifikation
Optisch und akustisch | |
DIN 12880:2007-05, EN 61010-1 (IEC 61010-1), EN 61010-2-010 | |
Acero inoxidable | |
IR-Sensor | |
1 bis 20% | |
18 °C bis 50 °C | |
60 min | |
Netzkabel mit Stecker (deutscher Typ) | |
115/230 V, 50/60 Hz |
15 kg | |
TwinDISPLAY: adaptiver multifunktionaler digitaler PID-Mikroprozessorregler mit 2 hochauflösenden TFT-Farbdisplays | |
0 bis 20% | |
Strukturiertes Edelstahl, Rückseite verzinkter Stahl | |
40 bis 97% | |
CO2-Brutschrank | |
2 hochauflösende TFT-Farbdisplays (TwinDISPLAY) | |
Perforierter Edelstahl | |
50/60 Hz |