Learn More
Diversey™ ClearKlens IPA VH1 Desinfektionsmittel
Gebrauchsfertiges Desinfektionsmittel für nicht poröse harte Oberflächen und Handschuhe
Marke: Diversey™ 101105068
Beschreibung
ClearKlens IPA ist ein gebrauchsfertiges Desinfektionsmittel für den Biowissenschaftsbereich. Es wird als Allzweck-Mittelschicht- und Enddesinfektionsmittel verwendet. ClearKlens IPA basiert auf 70 % Isopropylalkohol. ClearKlens IPA ist als 500 ml-Sprühnebel und als 1 l-Flasche oder 5 l-Kanister erhältlich.
Wesentliche Merkmale
- ClearKlens IPA ist ein schnell wirkendes Desinfektionsspray für den Einsatz in Mittelschicht- und Enddesinfektionsanwendungen.
- Es hat ein breites Wirkungsspektrum gegen die meisten vegetativen Formen von Mikroorganismen.
- ClearKlens IPA ist sicher für die Verwendung auf Oberflächen, die mit Lebensmitteln in Berührung kommen, und verdunstet schnell, ohne Rückstände zu hinterlassen. Es eignet sich für die Desinfektion von alkoholsicheren Flächen, Maschinen und Bauteilen (Förderbänder, Füller, Flascheninspektoren, wasserempfindliche Bauteile usw.)
- BPR-zugelassene Packung und Formulierung
Vorteile
- Gefiltert bei 0,2 μm
- Gebrauchsfertig
- Wirksame Breitspektrumwirkung
- Nicht schäumend
- Geeignet für den Einsatz in feuchtigkeitsempfindlichen Bereichen
- Verdunstet leicht und hinterlässt keine Rückstände
Spezifikation
Oberflächendesinfektionsmittel | |
Unsteril | |
Flasche mit Verschluss und separaten Auslösern | |
12/Karton |
6 bis 9 | |
70 % IPA/30 % deionisiertes Wasser | |
Nur für AT, BE, CH, DE, FR, GB, IE, IT, NL | |
1 l |