Learn More
Bel-Art™ Scienceware™ Roto-Flo Durchflussanzeiger, transparentes Polystyrol
Für Schläuche mit einem Innendurchmesser von 3/16 bis 1/4 in. Innendurchmesser. Schläuche. Bel Art™ Roto-Flo Durchflussanzeiger aus klarem Polystyrol besitzen ein farbiges Schaufelrad.
27.72 € - 30.90 €
Spezifikation
Typ | Roto-Flo Durchflussanzeiger |
---|---|
Flussratenbereich | 0,5 bis 10 LPM |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Visuelle Anzeige zu Wasser-, Luft- oder Gasfluss, wenn das Schaufelrad sich zu drehen beginnt |
Länge (metrisch) | 51 mm |
Produktcode | Marke | Farbe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Farbe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
10092293
|
Bel-Art™ Scienceware™
H19937-0002 |
Rot |
30.90 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 21-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
11382234
|
Bel-Art™ Scienceware™
H19937-0001 |
Blau |
27.72 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 05-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
Beschreibung
- Schnelle Visualisierung des Durchflusses
- Drehendes Rad in leuchtenden Farben als Indikator
- Einfache Installation
- Minimaler Durchfluss: 0.5 l/min
- Maximaler Durchfluss: 10 l/min
- Durchmesser des internen Durchflusskanals 5 mm, Hülle des Schaufelrads 25 mm, Gesamtlänge 51 mm
- Empfohlener Maximaldruck: 10 psi
- Nicht für die Verwendung mit korrodierenden Chemikalien oder Fluiden mit einer Temperatur von über 64 °C vorgesehen
Spezifikation
Roto-Flo Durchflussanzeiger | |
0,5 bis 10 LPM | |
Visuelle Anzeige zu Wasser-, Luft- oder Gasfluss, wenn das Schaufelrad sich zu drehen beginnt | |
51 mm |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Bel-Art™ Scienceware™ Roto-Flo Durchflussanzeiger, transparentes Polystyrol