Spezifikation
Kapazität (metrisch) | 950 ml |
Kapazität (angloamerikanisch) | 32 oz. |
Farbe | Durchsichtig |
Außendurchmesser (metrisch) Hals | 54 mm |
Innendurchmesser (metrisch) Hals | 40 mm |
Höhe (metrisch) mit Verschluss | 205 mm |
Material | Glas (Typ 3) |
Menge | 12 |
Verschlussfarbe | Weiß |
Halsausführung | 58-400 |