Learn More
Fisherbrand™ Durchsichtige quadratische französische Glasflaschen mit Graduierung Artikelnummer.: 16114567
Verfügbar ab: 01-08-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Fisherbrand™ Durchsichtige quadratische französische Glasflaschen mit Graduierung
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 16114567 Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Zellstoff/Vinyl
Click to view available options
Verschlussauskleidung:
Gummi
PTFE/Polyethylenschaum
Zellstoff/Vinyl
Artikelnummer. 16114567
Verfügbar ab: 01-08-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
USP Typ III durchsichtige quadratische Flasche mit Graduierung und verschiedenen Kappen
Vorteile von Greener Choice
  • Umweltvorteile umfassen:
    • Recycelbar
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 950 ml
Kapazität (angloamerikanisch) 32 oz.
Farbe Durchsichtig
Außendurchmesser (metrisch) Hals 54 mm
Innendurchmesser (metrisch) Hals 40 mm
Höhe (metrisch) mit Verschluss 205 mm
Material Glas (Typ 3)
Menge 12
Verschlussfarbe Weiß
Halsausführung 58-400
Closure Included Ja
Graduated Yes
Öffnung Weit
Höhe (metrisch) 202 mm
Produkttyp Vierkant-Glasflaschen
Verschlussauskleidung Zellstoff/Vinyl
Verschlussmaterial Polypropylen
Verschlussgröße 58 bis 400 mm
Durchmesser (metrisch) 84 mm
Name des Produkts
Fisherbrand™ Durchsichtige quadratische französische Glasflaschen mit Graduierung >