Learn More
Fisherbrand™ Durchsichtige quadratische französische Glasflaschen mit Graduierung
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 16164647 Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Click to view available options
Verschlussauskleidung:
Gummi
PTFE/Polyethylenschaum
Zellstoff/Vinyl
Packungsgröße:
12 Stück
Artikelnummer. 16164647
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
USP Typ III durchsichtige quadratische Flasche mit Graduierung und verschiedenen Kappen
Specifications
Kapazität (metrisch) 950 ml
Kapazität (angloamerikanisch) 32 oz.
Farbe Durchsichtig
Außendurchmesser (metrisch) Hals 54 mm
Innendurchmesser (metrisch) Hals 44 mm
Höhe (metrisch) mit Verschluss 205 mm
Material Glas (Typ 3)
Menge 12
Verschlussfarbe Schwarz
Halsausführung 58-400
Closure Included Ja
Graduated Yes
Öffnung Weit
Höhe (metrisch) 202 mm
Produkttyp Vierkant-Glasflaschen
Verschlussauskleidung Gummi
Verschlussmaterial Phenolharz
Verschlussgröße 58 bis 400 mm
Durchmesser (metrisch) 83 mm