Learn More
Micronova™ Reinraumschwämme
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Eine große Auswahl an Schwämmen, hergestellt aus zugelassenen Reinraummaterialien, entwickelt für die Reinigung von Kleinteilen, Innenflächen von Geräten, Weichwänden, Werkbänken mit laminarer Strömung, Isolatoren und andere Reinraum- und Laboranwendungen. Erhältlich in zahlreichen Stoffen, Formen und Größen.
Marke:  Micronova™ SP20-46
13.87 EUR gültig bis 2025-05-02
Benutzen Sie den Promotions-Code "24151" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 13167646
  • 14.60 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 30-06-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Eine große Auswahl an Schwämmen, hergestellt aus zugelassenen Reinraummaterialien, entwickelt für die Reinigung von Kleinteilen, Innenflächen von Geräten, Weichwänden, Werkbänken mit laminarer Strömung, Isolatoren und andere Reinraum- und Laboranwendungen.Erhältlich in zahlreichen Stoffen, Formen und Größen.
Die Micronova Reinraumschwämme sind in einer Vielzahl von Materialaufsätzen erhältlich. Diese sind sicher über Innenteile verschiedener Form und Größe aus netzartigem Urethanschaum genäht, die für Reinräume zugelassen sind. Gammabestrahlt für aseptische Bereiche erhältlich.
  • Eine Reihe von Schwämmen für den Reinraum
  • Langlebig, wiederverwendbar und saugfähig
  • Die Aufsätze sind in verschiedenen Materialien für spezielle Reinigungszwecke erhältlich:
    • PolyMesh — 100 % Polyester mit Netzschicht für eine milde Scheuerfläche
    • NovaPoly — 100 % glattes Polyestergewebe bietet eine hervorragende Dispergierung des Desinfektionsmittels, FDA-Zulassung für indirekten Lebensmittelkontakt.
    • MEGATEX — 100 % nichtgewebtes Polyamid, saugfähig und mit leicht abrasiver Oberfläche.
    • Mikrofaser — 80 % Polyester, 20 % Polyamid, hohe Saugfähigkeit und hervorragende Reinigung.
    • Novacel — Solid weiß, supersaugfähiger PVA zum Läppen und Polieren in der Waferherstellung.
    • NovaLite — saugfähiges Chamois-Material mit guter Reibungsfestigkeit.
    • PVA — hohe Saugfähigkeit mit Schnelltrocknungseigenschaften.
  • Gammabestrahlt für aseptische Bereiche erhältlich
  • Für starke Desinfektionsmittel geeignet
  • Autoklavierbar
Spezifikation
Spezifikation
Schwamm für Reinräume
15,2 cm
10,2 cm
Autoklavierbar
Nein
Exzellente Absorption und hervorragende Reinigung, für die Verwendung mit starken Desinfektionsmitteln und für die Dampfsterilisation geeignet
6 in.
4 in.
MegaTex, Polyamid-Vlies, Innenmaterial aus Urethanschaum
Weiß
15,2 x 10,2 cm (6 x 4 Zoll)
Unsteril
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer048900-000 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum09/04/2025 Catalog NumberSP20-46
Chargennummer049032-000 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum09/04/2025 Catalog NumberSP20-46
Chargennummer043100-000 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum10/04/2024 Catalog NumberSP20-46
Chargennummer042747-000 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum14/03/2024 Catalog NumberSP20-46
Chargennummer042563-000 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum04/03/2024 Catalog NumberSP20-46
Name des Produkts
Micronova™ Reinraumschwämme > MegaTex Schwamm, leicht abrasives Gewebe über Urethanschaum-Schwamm, 4 x 6 in.