Learn More
Micronova™ Reinraumschwämme
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Eine große Auswahl an Schwämmen, hergestellt aus zugelassenen Reinraummaterialien, entwickelt für die Reinigung von Kleinteilen, Innenflächen von Geräten, Weichwänden, Werkbänken mit laminarer Strömung, Isolatoren und andere Reinraum- und Laboranwendungen. Erhältlich in zahlreichen Stoffen, Formen und Größen.
7.55 € - 257.00 €
Spezifikation
Produkttyp Schwamm für Reinräume
Autoklavierbar Autoklavierbar
Einwegprodukt Nein
Zur Verwendung mit (Anwendung) Exzellente Absorption und hervorragende Reinigung, für die Verwendung mit starken Desinfektionsmitteln und für die Dampfsterilisation geeignet
Sterilität Unsteril
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 7
Produktcode Marke Farbe Abmessungen (L x B) Material Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Farbe Abmessungen (L x B) Material Preis Menge & Verfügbarkeit  
13167306
Unterlagen ansehen
Micronova™
SPAA-46
Blau 15,2 x 10,2 cm (6 x 4 Zoll) Mikrofaser, 80 % Polyester, 20 % Nylon, Urethanschaumstoff innen Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
N/A
13167646
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Micronova™
SP20-46
Weiß 15,2 x 10,2 cm (6 x 4 Zoll) MegaTex, Polyamid-Vlies, Innenmaterial aus Urethanschaum
14.60 €
1 Stück
Verfügbar ab: 04-06-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
12813532
BIOPHARMA
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Micronova™
SP4-533
Weiß 12,7 x 7,6 cm (5 x 3 Zoll) Polyvinylacetat
18.95 €
1 Stück
Verfügbar ab: 27-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
13147296
Unterlagen ansehen
Micronova™
SP6-33
Weiß 7,6 x 7,6 cm (3 x 3 in.) NovaPoly, 100% smooth knit polyester, urethane foam interior Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
N/A
13167296
GREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen
Micronova™
SP6-46
Weiß 15,2 x 10,2 cm (6 x 4 Zoll) Smooth-knit Polyester, Urethane Foam Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
N/A
17171301
GREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen
Micronova™
SP6-745
Weiß 17.15 x 10.8 cm (6.75 x 4.25 in.) Smooth-knit Polyester, Urethane Foam
257.00 €
24 Stück
Verfügbar ab: 19-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
13117306
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Micronova™
SP68-46
Weiß 15,2 x 10,2 cm (6 x 4 Zoll) Polyester-Netzgewebe, Innenmaterial aus Urethanschaum
17.70 €
1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Eine große Auswahl an Schwämmen, hergestellt aus zugelassenen Reinraummaterialien, entwickelt für die Reinigung von Kleinteilen, Innenflächen von Geräten, Weichwänden, Werkbänken mit laminarer Strömung, Isolatoren und andere Reinraum- und Laboranwendungen.Erhältlich in zahlreichen Stoffen, Formen und Größen.
Die Micronova Reinraumschwämme sind in einer Vielzahl von Materialaufsätzen erhältlich. Diese sind sicher über Innenteile verschiedener Form und Größe aus netzartigem Urethanschaum genäht, die für Reinräume zugelassen sind. Gammabestrahlt für aseptische Bereiche erhältlich.
  • Eine Reihe von Schwämmen für den Reinraum
  • Langlebig, wiederverwendbar und saugfähig
  • Die Aufsätze sind in verschiedenen Materialien für spezielle Reinigungszwecke erhältlich:
    • PolyMesh — 100 % Polyester mit Netzschicht für eine milde Scheuerfläche
    • NovaPoly — 100 % glattes Polyestergewebe bietet eine hervorragende Dispergierung des Desinfektionsmittels, FDA-Zulassung für indirekten Lebensmittelkontakt.
    • MEGATEX — 100 % nichtgewebtes Polyamid, saugfähig und mit leicht abrasiver Oberfläche.
    • Mikrofaser — 80 % Polyester, 20 % Polyamid, hohe Saugfähigkeit und hervorragende Reinigung.
    • Novacel — Solid weiß, supersaugfähiger PVA zum Läppen und Polieren in der Waferherstellung.
    • NovaLite — saugfähiges Chamois-Material mit guter Reibungsfestigkeit.
    • PVA — hohe Saugfähigkeit mit Schnelltrocknungseigenschaften.
  • Gammabestrahlt für aseptische Bereiche erhältlich
  • Für starke Desinfektionsmittel geeignet
  • Autoklavierbar
Spezifikation
Spezifikation
Schwamm für Reinräume
Nein
Unsteril
Autoklavierbar
Exzellente Absorption und hervorragende Reinigung, für die Verwendung mit starken Desinfektionsmitteln und für die Dampfsterilisation geeignet
Dokumentation
Produktzertifizierungen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Micronova™ Reinraumschwämme