Learn More
Carbolite™ OVEN 400°C 60L 301 Umluftventilator, OTC, max. 400°C, 230V
Hochtemperatur-Laborofen. Der Carbolite™ LHT Tischofen ist in drei Größen und drei maximalen Betriebstemperaturen erhältlich.
Marke:  Carbolite™ LHT6060-230SN+TMP-R38-301
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 12039149
  • 15395.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 13-06-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Maximale Betriebstemperatur 600 °C
  • Kapazität 60 l
  • PID-Regler R38
  • Robuster Konvektionslüfter für eine gleichförmige Hitzeverteilung
  • Energieeffiziente Isolierung mit geringer thermischer Masse für ein schnelles Ansprechverhalten
  • Korrosionsbeständiger Innenraum aus gebürstetem Edelstahl
  • 2 flexibel einsetzbare Einlegeböden
  • Geeignet für den Dauerbetrieb
  • Strapazierfähige, verzinkte und eingebrannte Außenbeschichtung aus Epoxid/Polyester
  • Verfügbare Optionen (zum Zeitpunkt der Bestellung angeben)
    • Kabelanschlüsse
    • Übertemperaturschutz (empfohlen zum Schutz wertvoller Inhalte und für unbeaufsichtigten Betrieb)
    • Eine Reihe an hochentwickelten digitalen Reglern, Multi-Segment-Programmierern und Datenloggern sind erhältlich. Diese können mit RS232-, RS485- oder Ethernet-Kommunikation ausgestattet werden.
    • Sichtfenster
    • Drehzahlgeregeltes Gebläse
    • Untergestelle und Stapelrahmen
    • Ersatzteilekit für die regelmäßige Wartung
    • Abluftventilator (kann die Homogenität der Wärmeverteilung)
    • Verstärkter Boden und Einlegeböden für hohe Beanspruchung
Spezifikation
Spezifikation
60 l
Hochtemperatur-Laborofen
15 kg/Regal
± 0.5 °C
400 x 400 x 405 mm
2250 W
Umgebungstemperatur +60 °C bis 600 °C
PID-Regler R38
2 montiert, 3 möglich
±5.0 °C bei 250 °C
670 x 930 x 670 mm
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
Carbolite™ OVEN 400°C 60L 301 Umluftventilator, OTC, max. 400°C, 230V > Temperaturbereich: Umgebungstemperatur +60 °C bis 600 °C