Learn More
BRAND™ Messzylinder aus Polypropylen mit hoher Form, Klasse B
Artikelnummer. p-8003655 Alle ansehen Brand Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
25 mL
50 ml
100 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
2000 mL
Graduierungen:
0.2 ml
1 ml
2 ml
5 mL
10 ml
20 mL
Packungsgröße:
1 Stück
10 Stück
5 Stück
Artikelnummer. 10364221
Marke: BRAND™ 34862
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Aus hochtransparentem Polypropylen. Hohe Messzylinder der Klasse B aus Polypropylen mit blau gedruckter Skala ermöglichen eine einfache Volumenbestimmung. Eine Exposition gegenüber Temperaturen bis zu 80 °C bewirkt keine dauerhafte Überschreitung der Fehlergrenzwerte. Eine Reinigung bis 60 °C wird empfohlen, um Markierungen und Beschriftungen zu erhalten.
  • Aus hochtransparentem Polypropylen.
  • Hohe Form mit blau gedruckter Skala ermöglicht eine einfache Volumenbewertung.
  • Klasse B.
  • Entspricht den DIN 12681- und ISO 6706-Normen.
  • Kalibriert auf Volumenaufnahme (TC, in.)
  • Eine Exposition gegenüber Temperaturen bis zu 80 °C bewirkt keine dauerhafte Überschreitung der Fehlergrenzwerte.
  • Eine Reinigung bis 60 °C wird empfohlen, um Markierungen und Beschriftungen zu erhalten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 1000 ml
Toleranz ±10 ml
Anzahl pro Packung 5/Packung
Klasse B
Menge 5 Packung
Graduierungen 10 ml
Autoklavierbar Autoklavierbar
Fehlergrenze ± 10 ml
Max. Temperatur 80 °C
Unterteilung 10 ml
Form Rund
Skalenfarbe Blue
Base Type Hexagonal
Höhe (metrisch) 440 mm
Typ Graduierter Messzylinder