Learn More
Thermo Scientific™ MT-12 Mikroröhrchen-Ausschwingrotor
Zentrifugieren Sie bis zu 12 Mikroröhrchen und Filtrationssäulen bis zu 13.000 U/min/16.438 x g für kleinvolumige Forschungsanwendungen.
Marke: Thermo Scientific™ 75005600
2642.12 EUR gültig bis 2025-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24119" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Zentrifugieren Sie bis zu 12 Mikroröhrchen und Filtrationssäulen bis zu 13.000 U/min/16.438 x g für kleinvolumige Forschungsanwendungen mit dem Thermo Scientific™ MT-12 Mikroröhrchen-Ausschwingrotor.
Einzelne Ausschwingrotoren für zentralisierte Pellets innerhalb von Röhrchen
Der neue transparente aerosoldichte Thermo Scientific™ ClickSeal™ Deckel ermöglicht die Sichtprüfung für mehr Sicherheit und Komfort und ist von Public Health England, Porton Down, Großbritannien, zertifiziert.
Sicherer Thermo Scientific™ Auto-Lock™ Rotorwechsel auf Knopfdruck verbessert die Benutzerfreundlichkeit:
- Einfaches Einsetzen und Entnehmen des Rotors
- Kein Werkzeug erforderlich
- Keine komplizierten Verfahren zum Rotorwechsel
- Freier Zugang zur Kammer für einfache Reinigung
- Schneller Wechsel zwischen Anwendungen – von konischen Röhrchen zu Blutröhrchen und von Mikroröhrchen zu Mikrotiterplatten – und die Flexibilität zur Weiterentwicklung mit den sich wandelnden Anforderungen Ihres Labors.
Spezifikation
MT-12 Mikroröhrchen-Ausschwingrotor | |
12 x 2 ml | |
13.000 U/min | |
1655 | |
11 mm | |
90° |
Ausschwingrotor | |
16.438 × g | |
87 mm | |
50 mm | |
Thermo Scientific Sorvall ST 8, Megafuge 8 und Zentrifugen der Serie SL 8 |