Learn More
Hirschmann™ Messzylinder, Klasse B, blaugefärbte Graduierung
Hervorragend geeignet für präzise Flüssigkeitsmessungen sowie den Flüssigkeitstransfer im Labor. Die Hirschmann Instruments™ Messzylinder, Klasse B, mit blaugefärbter Graduierung sind aus langlebigem DURAN™ Glasrohr gefertigt.
21.55 € - 108.00 €
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität DIN EN ISO 4788
Class B
Material Glas
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 10
Produktcode Marke Kapazität (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Kapazität (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
11738021
Unterlagen ansehen
Hirschmann™
2230160
10 ml
21.55 €
2 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
11748021
Unterlagen ansehen
Hirschmann™
2230170
25 ml
22.55 €
2 Stück
Verfügbar ab: 01-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
11812861
Unterlagen ansehen
Hirschmann™
2330175
50 ml
51.15 €
2 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
11758021
Unterlagen ansehen
Hirschmann™
2230175
50 ml
23.10 €
2 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
11768021
Unterlagen ansehen
Hirschmann™
2230180
100 ml
33.40 €
2 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
11778021
Unterlagen ansehen
Hirschmann™
2230186
250 ml
49.04 €
2 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
11788021
Unterlagen ansehen
Hirschmann™
2230190
500 ml
75.25 €
2 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
10573661
Unterlagen ansehen
Hirschmann™
2230193
1000 ml
77.80 €
1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
10668051
Unterlagen ansehen
Hirschmann™
2230194
2000 ml
108.00 €
1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
11796482
Unterlagen ansehen
Hirschmann™
2230154
5 ml
23.50 €
2 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Mit Ausguss, kurze Leitung
  • Blau gefärbte Graduierung
  • Gemäß DIN EN ISO 4788
  • Korrosionsfest und beständig gegen plötzliche Temperaturwechsel
Spezifikation
Spezifikation
DIN EN ISO 4788
B
Glas
Dokumentation
Produktzertifizierungen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Hirschmann™ Messzylinder, Klasse B, blaugefärbte Graduierung