Learn More
Hirschmann™ Messzylinder, Klasse B, blaugefärbte Graduierung
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
5 ml
10 ml
25 ml
50 ml
100 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
2000 ml
Packungsgröße:
1 Stück
2 Stück
Beschreibung
- Mit Ausguss, kurze Leitung
- Blau gefärbte Graduierung
- Gemäß DIN EN ISO 4788
- Korrosionsfest und beständig gegen plötzliche Temperaturwechsel
Spezifikation
Spezifikation
| Basistyp | Hexagonal |
| Skalenfarbe | Blau |
| Form | Rund |
| Zertifizierung/Konformität | DIN EN ISO 4788 |
| Class | B |
| Höhe (metrisch) | 335 mm |
| Tolerance Metric | ± 1,5 ml |
| Typ | Graduierte Messzylinder |
| Material | Glas |
| Kapazität (metrisch) | 250 ml |
| Mehr anzeigen |