Learn More
Hirschmann™ Graduierte Zylinder der Klasse B mit blauen Graduierungen
Hervorragend geeignet für präzise Flüssigkeitsmessungen sowie den Flüssigkeitstransfer im Labor. Hirschmann™ Messzylinder der Klasse B, erhabene Skala, hergestellt aus PP.
Marke:  Hirschmann™ 7501190
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 13158039
  • 118.00 € / 6 Stück
Verfügbar ab: 23-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Gemäß DIN 12681/ISO 6706
  • PP
  • Erhöhte Skala
  • Blaue Graduierung
  • Hauptringgraduierung
  • Sechskantfuß
Spezifikation
Spezifikation
500 ml
DIN 12681, ISO 6706
Graduierter Zylinder, PP
Zum Mehrfachgebrauch
5 mL
Präzise Flüssigkeitsmessung und Flüssigkeitstransfer im Labor
Hexagonal
Graduierter Messzylinder
Polypropylen
6/Packung
Klasse B
58 mm
Rund
Blue
360 mm
Name des Produkts
Hirschmann™ Graduierte Zylinder der Klasse B mit blauen Graduierungen > Fassungsvermögen (metrisch)500 mL