Learn More
BRAND™ Messzylinder aus Polypropylen mit hoher Form, Klasse B
Alle ansehen Brand Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
25 mL
50 ml
100 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
2000 mL
Graduierungen:
0.2 ml
1 ml
2 ml
5 mL
10 ml
20 mL
Packungsgröße:
1 Stück
10 Stück
5 Stück
Beschreibung
- Aus hochtransparentem Polypropylen.
- Hohe Form mit blau gedruckter Skala ermöglicht eine einfache Volumenbewertung.
- Klasse B.
- Entspricht den DIN 12681- und ISO 6706-Normen.
- Kalibriert auf Volumenaufnahme (TC, in.)
- Eine Exposition gegenüber Temperaturen bis zu 80 °C bewirkt keine dauerhafte Überschreitung der Fehlergrenzwerte.
- Eine Reinigung bis 60 °C wird empfohlen, um Markierungen und Beschriftungen zu erhalten.
Spezifikation
Spezifikation
| Kapazität (metrisch) | 500 ml |
| Toleranz | ±5 ml |
| Anzahl pro Packung | 5/Packung |
| Klasse | B |
| Menge | 5/Packung |
| Graduierungen | 5 mL |
| Fehlergrenze | ±5 mL |
| Max. Temperatur | 80 °C |
| Unterteilung | 5 mL |
| Form | Rund |
| Mehr anzeigen |