Learn More
Brand™ SilberEterna™ Vollpipette aus AR-Glas/Kalk-Natron-Glas, Klasse B
Diese Vollpipetten bieten die höchste Genauigkeit, die durch strenge statistische Qualitätskontrollen gewährleistet wird.
26.35 € - 83.63 €
Spezifikation
Autoklavierbar | Autoklavierbar |
---|---|
Kalibriert | Ja |
Zertifizierung/Konformität | DIN EN ISO 648 |
Klasse | B |
Material | AR-GLAS, Soda Lime Glass |
Produktcode | Marke | Volumen (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Volumen (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11818321
|
Brand™
29501 |
0.5 mL | N/A | ||||||
11848301
|
Brand™
29519 |
100 mL | N/A | ||||||
11848271
|
Brand™
29512 |
10 mL | N/A | ||||||
11838321
|
Brand™
29513 |
15 mL | N/A | ||||||
11818271
|
Brand™
29502 |
1 mL | N/A | ||||||
11868271
|
Brand™
29515 |
25 mL | N/A | ||||||
11828271
|
Brand™
29503 |
2 mL | N/A | ||||||
11858271
|
Brand™
29514 |
20 mL |
43.10 €
6 Stück |
Verfügbar ab: 13-12-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11828321
|
Brand™
29505 |
3 mL | N/A | ||||||
11878271
|
Brand™
29518 |
50 mL | N/A | ||||||
11838271
|
Brand™
29507 |
5 mL | N/A | ||||||
Beschreibung
- Gemäß DIN EN ISO 648
- Pipettenkolben mit 0.5 bis 2 ml pro 12er-Packung
- Pipettenkolben mit 3 bis 100 ml pro 6er-Packung
Spezifikation
Autoklavierbar | |
DIN EN ISO 648 | |
AR-GLAS, Soda Lime Glass | |
Braun |
Ja | |
B | |
Ja | |
Volumetrische Vollpipette |