Learn More
Brand™ SilberEterna™ Vollpipette aus AR-Glas/Kalk-Natron-Glas, Klasse B
Diese Vollpipetten bieten die höchste Genauigkeit, die durch strenge statistische Qualitätskontrollen gewährleistet wird.
Marke:  Brand™ 29515
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 11868271
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen »
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
  • Gemäß DIN EN ISO 648
  • Pipettenkolben mit 0.5 bis 2 ml pro 12er-Packung
  • Pipettenkolben mit 3 bis 100 ml pro 6er-Packung
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Autoklavierbar
DIN EN ISO 648
AR-GLAS, Soda Lime Glass
Braun
±0.04 ml
520 mm
Ja
B
Ja
6 Pack
25 mL
Volumetrische Vollpipette