Learn More
Brand™ SilberEterna™ Vollpipette aus AR-Glas/Kalk-Natron-Glas, Klasse B
Diese Vollpipetten bieten die höchste Genauigkeit, die durch strenge statistische Qualitätskontrollen gewährleistet wird.
Marke: Brand™ 29502
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Gemäß DIN EN ISO 648
- Pipettenkolben mit 0.5 bis 2 ml pro 12er-Packung
- Pipettenkolben mit 3 bis 100 ml pro 6er-Packung
Spezifikation
Autoklavierbar | |
DIN EN ISO 648 | |
AR-GLAS, Soda Lime Glass | |
Braun | |
±0,010 mL | |
300 mm |
Ja | |
B | |
Ja | |
12/Pckg. | |
1 mL | |
Volumetrische Vollpipette |