Learn More
Brand™ BlauEterna™ Vollpipette aus AR-Glas, Klasse AS
Die Konstruktion aus AR-GLAS™ Kalknatronglas entspricht der Norm DIN EN ISO 648. BRAND™ Blaubrand™ Eterna™ Vollpipetten der Klasse AS werden mit einer Chargennummer sowie einem Chargenzertifikat pro Verpackungseinheit des Herstellers geliefert. USP-Einzelzertifikat oder DAkkS-Kalibrierungszertifikat auf Anfrage lieferbar.
56.50 € - 108.00 €
Spezifikation
Kalibrierung | Volumenabgabe |
---|---|
Zertifizierung/Konformität | DIN EN ISO 648, DIN 12691 |
Klasse | AS |
Material | AR-GLAS, Kalknatronglas |
Skala | Ja |
Produktcode | Marke | Volumen (metrisch) | Toleranz | Farbe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Volumen (metrisch) | Toleranz | Farbe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
11883950
|
Brand™
30512 |
10 ml | 0.02 ml | Rot |
61.60 €
6 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
11823980
|
Brand™
30502 |
1 ml | 0.008 ml | Blau |
108.00 €
12 Stück |
Verfügbar ab: 20-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
11853980
|
Brand™
30515 |
25 ml | 0.03 ml | Blau |
75.85 €
6 Stück |
Verfügbar ab: 20-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
11834160
|
Brand™
30503 |
2 ml | 0.010 ml | Orange |
92.70 €
12 Stück |
Verfügbar ab: 20-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
11863980
|
Brand™
30518 |
50 ml | 0.05 ml | Rot |
86.35 €
6 Stück |
Verfügbar ab: 04-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
11833980
|
Brand™
30507 |
5 ml | 0.015 ml | Weiß |
56.50 €
6 Stück |
Verfügbar ab: 20-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
Beschreibung
- Hergestellt aus AR-GLAS™ Kalknatronglas.
- DIN EN ISO 648. Kalibriert auf Volumenabgabe (TD, Ex).
- Wartezeit: 5 Sekunden.
- Chargennummer und ein Chargenzertifikat pro Verpackungseinheit des Herstellers.
- Individuelles Zertifikat, individuelles USP-Zertifikat oder DAkkS-Kalibrierzertifikat auf Anfrage ebenfalls erhältlich.
Spezifikation
Volumenabgabe | |
AS | |
Ja | |
DE-M-Markierung |
DIN EN ISO 648, DIN 12691 | |
AR-GLAS, Kalknatronglas | |
Braun | |
Volumetrische Vollpipette |