Learn More
Brand™ BlauEterna™ Vollpipette aus AR-Glas, Klasse AS
Artikelnummer. 11834160 Alle ansehen Brand Produkte
Click to view available options
Volumen (metrisch):
1 ml
2 ml
5 ml
10 ml
25 ml
50 ml
Toleranz:
0.008 ml
0.010 ml
0.015 ml
0.02 ml
0.03 ml
0.05 ml
Farbe:
Blau
Orange
Rot
Weiß
Packungsgröße:
12 Stück
6 Stück
Artikelnummer. 11834160
Marke: Brand™ 30503
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Die Konstruktion aus AR-GLAS™ Kalknatronglas entspricht der Norm DIN EN ISO 648. BRAND™ Blaubrand™ Eterna™ Vollpipetten der Klasse AS werden mit einer Chargennummer sowie einem Chargenzertifikat pro Verpackungseinheit des Herstellers geliefert. USP-Einzelzertifikat oder DAkkS-Kalibrierungszertifikat auf Anfrage lieferbar.
  • Hergestellt aus AR-GLAS™ Kalknatronglas.
  • DIN EN ISO 648. Kalibriert auf Volumenabgabe (TD, Ex).
  • Wartezeit: 5 Sekunden.
  • Chargennummer und ein Chargenzertifikat pro Verpackungseinheit des Herstellers.
  • Individuelles Zertifikat, individuelles USP-Zertifikat oder DAkkS-Kalibrierzertifikat auf Anfrage ebenfalls erhältlich.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Kalibrierung Volumenabgabe
Zertifizierung/Konformität DIN EN ISO 648, DIN 12691
Klasse AS
Material AR-GLAS, Kalknatronglas
Skala Ja
Graduierungsfarbe Braun
Graduierungsart DE-M-Markierung
Menge 12/Pckg.
Toleranz 0.010 ml
Farbe Orange
Volumen (metrisch) 2 ml
Typ Volumetrische Vollpipette