Learn More
Brand™ BlauEterna™ Vollpipette aus AR-Glas, Klasse AS
Artikelnummer. 11853980 Alle ansehen Brand Produkte
Click to view available options
Volumen (metrisch):
1 ml
2 ml
5 ml
10 ml
25 ml
50 ml
Toleranz:
0.008 ml
0.010 ml
0.015 ml
0.02 ml
0.03 ml
0.05 ml
Farbe:
Blau
Orange
Rot
Weiß
Packungsgröße:
12 Stück
6 Stück
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 11853980
missing translation for 'mfr': Brand™ 30515
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Die Konstruktion aus AR-GLAS™ Kalknatronglas entspricht der Norm DIN EN ISO 648. BRAND™ Blaubrand™ Eterna™ Vollpipetten der Klasse AS werden mit einer Chargennummer sowie einem Chargenzertifikat pro Verpackungseinheit des Herstellers geliefert. USP-Einzelzertifikat oder DAkkS-Kalibrierungszertifikat auf Anfrage lieferbar.
  • Hergestellt aus AR-GLAS™ Kalknatronglas.
  • DIN EN ISO 648. Kalibriert auf Volumenabgabe (TD, Ex).
  • Wartezeit: 5 Sekunden.
  • Chargennummer und ein Chargenzertifikat pro Verpackungseinheit des Herstellers.
  • Individuelles Zertifikat, individuelles USP-Zertifikat oder DAkkS-Kalibrierzertifikat auf Anfrage ebenfalls erhältlich.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Kalibrierung Volumenabgabe
Zertifizierung/Konformität DIN EN ISO 648, DIN 12691
Klasse AS
Material AR-GLAS, Kalknatronglas
Skala Ja
Graduierungsfarbe Braun
Graduierungsart DE-M-Markierung
Menge 6/Packung
Toleranz 0.03 ml
Farbe Blau
Volumen (metrisch) 25 ml
Typ Volumetrische Vollpipette
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato