Learn More
BRAND™ Blau™ Vollpipette, AR-Glas, Klasse AS
Kalibriert auf Volumenabgabe (TD, Ex.) Die BRAND™ BLAUBRAND™ Vollpipette aus AR-Glas der Klasse AS wird mit einem USP-Zertifikat geliefert und bietet eine Wartezeit von nur 5 Sekunden.
65.10 € - 114.00 €
Spezifikation
Kalibriert | Ja |
---|---|
Zertifizierung/Konformität | DIN EN ISO 648 |
Klasse | AS |
Material | AR-GLAS |
Skala | Ja |
Produktcode | Marke | Volumen (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Volumen (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
15108264
|
BRAND™
30612 |
10 ml |
67.00 €
6 Stück |
Verfügbar ab: 09-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
15148264
|
BRAND™
30616 |
30 mL |
86.65 €
6 Stück |
Verfügbar ab: 18-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
15168264
|
BRAND™
30618 |
50 mL |
114.00 €
6 Stück |
Verfügbar ab: 12-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
15143078
|
BRAND™
30608 |
6 mL |
77.85 €
6 Stück |
Verfügbar ab: 18-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
11383854
|
BRAND™
29710 |
8 ml |
65.10 €
6 Stück |
Verfügbar ab: 18-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
15118264
|
BRAND™
30607 |
5 mL |
70.30 €
6 Stück |
Verfügbar ab: 15-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
Beschreibung
- Vollpipetten, Klasse AS, Kalknatronglas, 1 Markierung, blaue Graduierung
- Blaubrand™. DIN EN ISO 648
- DE-M-Markierung. Mit Chargennummer
- Skala und Beschriftung in kontrastierendem blauem Einbrennlack
- Kalibriert auf Volumenabgabe (EX)
- Alle Blaubrand™ Vollpipetten werden mit Chargennummer und einem Chargenzertifikat des Herstellers pro äußerer Packung geliefert (bis zu 2 ml: 12 Zylinder, über 2 ml: 6 Zylinder pro Packung)
- Auch mit Einzelzertifikat oder DAkkS-Kalibrierzertifikat (ehemals DKD) erhältlich
- Volumen: 8 ml
- Toleranz: ±0.02 ml
- Gesamtlänge: 440 ± 10 mm
Spezifikation
Ja | |
AS | |
Ja | |
Volumetrische Vollpipette |
DIN EN ISO 648 | |
AR-GLAS | |
6/Packung |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
BRAND™ Blau™ Vollpipette, AR-Glas, Klasse AS