Learn More
BRAND™ Blau™ Vollpipette, AR-Glas, Klasse AS
Kalibriert auf Volumenabgabe (TD, Ex.) Die BRAND™ BLAUBRAND™ Vollpipette aus AR-Glas der Klasse AS wird mit einem USP-Zertifikat geliefert und bietet eine Wartezeit von nur 5 Sekunden.
Marke:  BRAND™ 30618
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15168264
  • 114.00 € / 6 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Vollpipetten, Klasse AS, Kalknatronglas, 1 Markierung, blaue Graduierung
  • Blaubrand™. DIN EN ISO 648
  • DE-M-Markierung. Mit Chargennummer 
  • Skala und Beschriftung in kontrastierendem blauem Einbrennlack
  • Kalibriert auf Volumenabgabe (EX)
  • Alle Blaubrand™ Vollpipetten werden mit Chargennummer und einem Chargenzertifikat des Herstellers pro äußerer Packung geliefert (bis zu 2 ml: 12 Zylinder, über 2 ml: 6 Zylinder pro Packung)
  • Auch mit Einzelzertifikat oder DAkkS-Kalibrierzertifikat (ehemals DKD) erhältlich
  • Volumen: 8 ml
  • Toleranz: ±0.02 ml
  • Gesamtlänge: 440 ± 10 mm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
±0,05 ml USP
Volumenabgabe
AS
Ja
6/Packung
50 mL
Volumetrische Vollpipette
Ja
DIN EN ISO 648
AR-GLAS
DE-Markierung
Rot
540 mm