Learn More
BRAND™ Blau™ Vollpipette, AR-Glas, Klasse AS
Kalibriert auf Volumenabgabe (TD, Ex.) Die BRAND™ BLAUBRAND™ Vollpipette aus AR-Glas der Klasse AS wird mit einem USP-Zertifikat geliefert und bietet eine Wartezeit von nur 5 Sekunden.
Marke: BRAND™ 29710
47.80 EUR gültig bis 2025-01-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23894" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Vollpipetten, Klasse AS, Kalknatronglas, 1 Markierung, blaue Graduierung
- Blaubrand™. DIN EN ISO 648
- DE-M-Markierung. Mit Chargennummer
- Skala und Beschriftung in kontrastierendem blauem Einbrennlack
- Kalibriert auf Volumenabgabe (EX)
- Alle Blaubrand™ Vollpipetten werden mit Chargennummer und einem Chargenzertifikat des Herstellers pro äußerer Packung geliefert (bis zu 2 ml: 12 Zylinder, über 2 ml: 6 Zylinder pro Packung)
- Auch mit Einzelzertifikat oder DAkkS-Kalibrierzertifikat (ehemals DKD) erhältlich
- Volumen: 8 ml
- Toleranz: ±0.02 ml
- Gesamtlänge: 440 ± 10 mm
Spezifikation
Ja | |
DIN EN ISO 648 | |
AR-GLAS | |
Blaue/DE-M-Markierung | |
6/Packung | |
Volumetrische Vollpipette |
Ja | |
Klasse AS | |
Ja | |
DE-M-Markierung | |
8 ml |