Learn More
BRAND™ PMP-Messkolben, Klasse A
Autoklavieren bis zu 121 °C bewirkt keine dauerhafte Überschreitung der Fehlergrenzwerte. Eine Reinigung bis max. 60 °C wird empfohlen, um Markierungen und Beschriftungen zu erhalten.
11.87 € - 40.20 €
Spezifikation
Kalibrierung | Volumenaufnahme (TD, Zoll) |
---|---|
Zertifizierung/Konformität | DIN EN ISO 1042 |
Verschlussmaterial | Polypropylen |
Material | PMP |
Anzahl pro Packung | 1 |
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
17460144
|
BRAND™
36176 |
100 ml |
40.20 €
2 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||||
10621794
|
BRAND™
36176 |
100 ml |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
17440144
|
BRAND™
36172 |
25 ml |
25.70 €
2 Stück |
Verfügbar ab: 19-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10261343
|
BRAND™
36172 |
25 ml |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
17450144
|
BRAND™
36174 |
50 ml |
33.45 €
2 Stück |
Verfügbar ab: 19-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10119242
|
BRAND™
36174 |
50 ml |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
17430144
|
BRAND™
36170 |
10 ml |
24.80 €
2 Stück |
Verfügbar ab: 19-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10201303
|
BRAND™
36170 |
10 ml |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
Beschreibung
- Transparente PMP-Konstruktion
- Mit Polypropylen-Stopfen
- Fehlergrenzen nach Klasse A, DIN EN ISO 1042
- Mit einem Chargenzertifikat.
- Kalibriert auf Volumenaufnahme (TC, in.)
- Eine Exposition gegenüber Temperaturen bis 121 °C (Autoklavieren) bewirkt keine dauerhafte Überschreitung der Fehlergrenzwerte.
- Eine Reinigung bis max. 60 °C wird empfohlen, um Markierungen und Beschriftungen zu erhalten.
- Höhe = Höhe ohne Stopfen
Spezifikation
Volumenaufnahme (TD, Zoll) | |
Polypropylen | |
1 | |
Klasse A |
DIN EN ISO 1042 | |
PMP | |
Ja |