Learn More
BRAND™ PMP-Messkolben, Klasse A
Autoklavieren bis zu 121 °C bewirkt keine dauerhafte Überschreitung der Fehlergrenzwerte. Eine Reinigung bis max. 60 °C wird empfohlen, um Markierungen und Beschriftungen zu erhalten.
Marke:  BRAND™ 36170
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10201303
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen »
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
  • Transparente PMP-Konstruktion
  • Mit Polypropylen-Stopfen
  • Fehlergrenzen nach Klasse A, DIN EN ISO 1042
  • Mit einem Chargenzertifikat.
  • Kalibriert auf Volumenaufnahme (TC, in.)
  • Eine Exposition gegenüber Temperaturen bis 121 °C (Autoklavieren) bewirkt keine dauerhafte Überschreitung der Fehlergrenzwerte.
  • Eine Reinigung bis max. 60 °C wird empfohlen, um Markierungen und Beschriftungen zu erhalten.
  • Höhe = Höhe ohne Stopfen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Volumenaufnahme (TD, Zoll)
Polypropylen
PMP
± 0.04 ml
1
121 °C
Ja
DIN EN ISO 1042
10 ml
90 mm
Weit
NS 10/19
± 0.04 ml
Klasse A