Learn More
BRAND™ PMP-Messkolben, Klasse A
Autoklavieren bis zu 121 °C bewirkt keine dauerhafte Überschreitung der Fehlergrenzwerte. Eine Reinigung bis max. 60 °C wird empfohlen, um Markierungen und Beschriftungen zu erhalten.
Marke: BRAND™ 36176
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Transparente PMP-Konstruktion
- Mit Polypropylen-Stopfen
- Fehlergrenzen nach Klasse A, DIN EN ISO 1042
- Mit einem Chargenzertifikat.
- Kalibriert auf Volumenaufnahme (TC, in.)
- Eine Exposition gegenüber Temperaturen bis 121 °C (Autoklavieren) bewirkt keine dauerhafte Überschreitung der Fehlergrenzwerte.
- Eine Reinigung bis max. 60 °C wird empfohlen, um Markierungen und Beschriftungen zu erhalten.
- Höhe = Höhe ohne Stopfen
Spezifikation
Volumenaufnahme (TD, Zoll) | |
Polypropylen | |
PMP | |
± 0.10 ml | |
121 °C | |
Ja |
DIN EN ISO 1042 | |
100 ml | |
173 mm | |
1 | |
± 0.10 ml | |
Klasse A |