Learn More
Thermo Scientific Chemicals Citrat, 0.5 M-Pufferlösung, pH 3.5 Artikelnummer.: 15454239
Thermo Scientific Chemicals Citrat, 0.5 M-Pufferlösung, pH 3.5
Artikelnummer. 15454239
250 ml
Click to view available options
Menge:
250 ml
500 ml
Artikelnummer. 15454239
Marke: Thermo Scientific Chemicals J61690.AK
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Citrate, is used as an anticoagulant and also used as a biological buffer. It is often used to prepare sodium citrate buffer for antigen retrieval of tissue samples. The citrate solution is designed to break protein cross-links, thus, unmasking antigens and epitopes in formalin-fixed and paraffin embedded tissue sections, resulting in enhancing staining intensity of antibodies. Citrate has anticoagulant activity and as a calcium chelator, it forms complexes that disrupt the tendency of blood to clot.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Citrat, wird als Antikoagulans und auch als biologischer Puffer verwendet. Es wird häufig zur Vorbereitung von Natriumcitratpuffer für die Antigengewinnung von Gewebeproben verwendet. Die Citrat-Lösung wurde entwickelt, um Protein-Querverbindungen zu brechen. Daher werden Antigene und Epitope in formalinfixierten und paraffineingebetteten Gewebeschnitten abgetastet, was zu einer Erhöhung der Färbungsintensität von Antikörpern führt. Citrat weist antikoagulante Aktivität auf und bildet als Kalziumchelator Komplexe, die verhindern, dass das Blut gerinnt.
Löslichkeit
Löslich in Wasser (29.4 g/l) bei 20 °C. Unlöslich in Ethanol.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von starken Oxidationsmitteln fernhalten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 6132-04-3
Spezifikation
Farbe Farblos
Konzentration 0,5 mM Pufferlösung
Molekulargewicht 294,10
pH 3,5
Menge 250 ml
Geruch Geruchsneutral
Inhalt und Lagerung Kühl lagern
Form Flüssig
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerW23K513 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum05/11/2024 Catalog NumberJ61690.AK,J61690.AP
ChargennummerS07K547 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum26/07/2024 Catalog NumberJ61690.AK,J61690.AP
ChargennummerS05K500 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum25/07/2024 Catalog NumberJ61690.AK,J61690.AP
ChargennummerP02K508 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum10/05/2024 Catalog NumberJ61690.AK,J61690.AP
ChargennummerY02J514 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum28/12/2023 Catalog NumberJ61690.AK,J61690.AP
Name des Produkts
Thermo Scientific Chemicals Citrat, 0.5 M-Pufferlösung, pH 3.5 >