Learn More
Thermo Scientific Chemicals Cimetidin Artikelnummer.: 17251206
Thermo Scientific Chemicals Cimetidin
Artikelnummer. 17251206
25 g
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Artikelnummer. 17251206
Marke: Thermo Scientific Chemicals 467520250
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 51481-61-9
Summenformel C10H16N6S
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Cimetidin
Menge 25 g
Löslichkeit Löslichkeit in wässriger Lösung: Sehr leicht lösliche wässrige Lösung. Andere Löslichkeiten: Löslich in Methanol, Eisessig, leicht löslich in Ethanol, unlöslich in Äther
Schmelzpunkt 141,0°bis 143,0 °C
Formelmasse 252,32
InChI-Schlüssel AQIXAKUUQRKLND-UHFFFAOYSA-N
SMILES CN=C(NCCSCC1=C(C)NC=N1)NC#N
IUPAC-Name N-cyano-N''-methyl-N'-(2-{[(5-methyl-1H-imidazol-4-yl)methyl]sulfanyl}ethyl)guanidine
Molekulargewicht (g/mol) 252.34
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
2 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0460588 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum11/06/2024 Catalog Number467520050,467520250
ChargennummerA0422670 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum02/10/2023 Catalog Number467520050,467520250
Name des Produkts
Thermo Scientific Chemicals Cimetidin >