Learn More
Thermo Scientific™ Cimarec+™ Rührer-Serie
Präzise Rührsteuerung für Ihre Routineverfahren.
311.55 € - 538.68 €
Spezifikation
Geschwindigkeit | 50 bis 1.500 U/min |
---|---|
Display | LED |
Form | Quadratisch |
Frequenz | 50/60 Hz |
Typ | Rührer |
Produktcode | Marke | Fläche obere Platte (angloamerikanisch) | Deckplattenmaterial | Elektrische Anforderungen | Steckertyp | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Fläche obere Platte (angloamerikanisch) | Deckplattenmaterial | Elektrische Anforderungen | Steckertyp | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
15463600
|
Thermo Scientific™
S88854105 |
4,25 x 4,25 in. | Keramik | 230 V, 50/60 Hz | AUS/CN/EU/UK |
311.55 €
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
15403610
|
Thermo Scientific™
S88857105 |
7,25 x 7,25 in. | Keramik | 230 V, 50/60 Hz | EU/UK/AUS/CN-Ausführung |
321.60 €
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
15443610
|
Thermo Scientific™
S88857108 |
7,25 x 7,25 in. | Aluminium | 230 V, 50/60 Hz | AUS/CN/EU/UK | N/A | N/A | N/A | |||||
15453620
|
Thermo Scientific™
S88850105 |
10,25 x 10,25 in. | Keramik | 230 V, 50/60 Hz | EU/UK/AUS/CN-Ausführung |
538.68 €
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
Beschreibung
Unsere neuen digitalen Rührer der Thermo Scientific™ Cimarec+™ Serie bieten eine präzise Rührsteuerung für Routineverfahren. Die Rührer der Cimarec+ Serie sind in drei Größen erhältlich und dadurch flexibel von chemischen Verfahren im Kleinmaßstab bis zu Produktionsprozessen einsetzbar.
Modernste Technologie
- Innovative StirTrac Technologie für Rühren bei niedrigen Drehzahlen, gleichbleibende Drehzahlen und eine stärkere magnetische Kopplung
Flexible, robuste Konstruktion
- Wahlweise mit Deckplatte aus Keramik oder Aluminium
- Ablesefreundliche LED-Anzeige für den Rührvorgang
- Das erhöhte Display hält auslaufende Flüssigkeiten von der Geräteelektronik fern
- Optionaler Spritzschutz erhältlich
- Verschiedene Größen für unterschiedliche Probenvolumen erhältlich
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke:
Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.
Spezifikation
50 bis 1.500 U/min | |
Quadratisch | |
Rührer |
LED | |
50/60 Hz |
Garantie: 3 Jahre Garantie. Weitere Informationen erhalten Sie unter thermoscientific.com oder bei Ihrem Thermo Fisher Scientific Ansprechpartner.