Learn More
Thermo Scientific™ Cimarec+™ Rührer-Serie
Präzise Rührsteuerung für Ihre Routineverfahren.
Marke: Thermo Scientific™ S88857108
Beschreibung
Unsere neuen digitalen Rührer der Thermo Scientific™ Cimarec+™ Serie bieten eine präzise Rührsteuerung für Routineverfahren. Die Rührer der Cimarec+ Serie sind in drei Größen erhältlich und dadurch flexibel von chemischen Verfahren im Kleinmaßstab bis zu Produktionsprozessen einsetzbar.
Modernste Technologie
- Innovative StirTrac Technologie für Rühren bei niedrigen Drehzahlen, gleichbleibende Drehzahlen und eine stärkere magnetische Kopplung
Flexible, robuste Konstruktion
- Wahlweise mit Deckplatte aus Keramik oder Aluminium
- Ablesefreundliche LED-Anzeige für den Rührvorgang
- Das erhöhte Display hält auslaufende Flüssigkeiten von der Geräteelektronik fern
- Optionaler Spritzschutz erhältlich
- Verschiedene Größen für unterschiedliche Probenvolumen erhältlich
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke:
Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.
Spezifikation
50 bis 1.500 U/min | |
4 l | |
Quadratisch | |
13 x 8,2 x 3,8 in., (33 x 20,8 x 9,7 cm) | |
18,4 x 18,4 cm | |
50/60 Hz | |
cCSAus, CE | |
Rührer | |
5,4 kg |
Aluminium | |
LED | |
230 V | |
7,25 x 7,25 in. | |
230 V, 50/60 Hz | |
AUS/CN/EU/UK | |
3 Netzkabel | |
11,9 lb. |
Produktvorschläge
Customers who viewed this item also viewed.
Garantie: 3 Jahre Garantie. Weitere Informationen erhalten Sie unter thermoscientific.com oder bei Ihrem Thermo Fisher Scientific Ansprechpartner.