Learn More
Thermo Scientific™ Cimarec™ 40M Regler
Unsere M Regler gewährleisten selbst bei Viskositätsveränderungen eine konstante Drehzahl.
1650.00 € - 1880.00 €
Spezifikation
Geschwindigkeit | 100 bis 1000 U/min |
---|---|
Typ | Rührersteuerung |
Rührbereich | 100 U/min bis 1000 U/min |
Produktcode | Marke | Modell | Spannung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Modell | Spannung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
10704921
|
Thermo Scientific™
50118901 |
Telemodul 40 M Steuereinheiten (40W) | 230 V, Deutschland |
1750.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 17-10-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
12405771
|
Thermo Scientific™
50118903 |
Telemodul 40 M Steuereinheiten (40W) | 230 V, Dänemark |
1750.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 02-10-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
12858091
|
Thermo Scientific™
50118904 |
Telemodul 40 M Steuereinheiten (40W) | 230 V, Großbritannien |
1750.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 18-10-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
17728697
|
Thermo Scientific™
50118905 |
Telemodul 40M Steuereinheiten (40 W) | 230 V, Schweiz |
1750.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 20-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
11716647
|
Thermo Scientific™
50118908 |
Telemodul 80 M Steuereinheiten (80W) | 230 V, Deutschland |
1850.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 18-10-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
16615495
|
Thermo Scientific™
50118911 |
Telemodul 80M Steuereinheiten (80 W) | 230 V, Großbritannien |
1880.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 20-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
11924257
|
Thermo Scientific™
50119123 |
Telemodul 40 M Steuereinheiten (40W) | 115 V, USA |
1650.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 24-10-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
Beschreibung
Nutzen Sie konstante Geschwindigkeiten auch bei Viskositätsänderungen mit Thermo Scientific™ Cimarec™ 40M Controllern, erforderlich für den Einsatz mit Thermo Scientific™ Cimarec™ Mobil Direct.
Merkmale:- Stufenlos einstellbare Drehzahl von 100 bis 1000 U/min
- Sehr gut ablesbare digitale Anzeige
- Einstellbare Anlaufzeiten
- Thermische und elektrische Überlastsicherung mit Störungsanzeige
Telemodul 40 M
- Leistungsstarke Steuerung für Mobil 200und 600 Rührwerke für anspruchsvollste Mischaufgaben
Telemodul 80 M
- Bietet die komplette Funktionalität des Telemoduls 40 M, jedoch mit erhöhter Nennrührleistung von bis zu 80 Watt für anspruchsvollere Anwendungen
Spezifikation
100 bis 1000 U/min | |
Rührersteuerung | |
100 U/min bis 1000 U/min |
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.