Learn More
Thermo Scientific™ Cimarec™ 40M Regler
Unsere M Regler gewährleisten selbst bei Viskositätsveränderungen eine konstante Drehzahl.
Marke: Thermo Scientific™ 50119123
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Nutzen Sie konstante Geschwindigkeiten auch bei Viskositätsänderungen mit Thermo Scientific™ Cimarec™ 40M Controllern, erforderlich für den Einsatz mit Thermo Scientific™ Cimarec™ Mobil Direct.
Eigenschaften:- Einstellbare Drehzahlen von 100 bis 1000 U/min
- Sehr gut ablesbare digitale Anzeige
- Einstellbare Anlaufzeiten
- Thermische und elektrische Überlastsicherung mit Störungsanzeige
Telemodul 40 M
- Leistungsstarke Steuerung für Mobil 200 und 600 Rührwerke für anspruchsvollste Mischaufgaben
Telemodul 80 M
- Bietet die komplette Funktionalität des Telemoduls 40 M, jedoch mit erhöhter Nennrührleistung von bis zu 80 Watt für anspruchsvollere Anwendungen
Spezifikation
Telemodul 40 M Steuereinheiten (40W) | |
Rührersteuerung | |
110 V |
100 bis 1000 U/min | |
115 V, USA | |
100 U/min bis 1000 U/min |
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.