Learn More
Thermo Scientific™ Cimarec™ 40M Regler
Unsere M Regler gewährleisten selbst bei Viskositätsveränderungen eine konstante Drehzahl.
Marke:  Thermo Scientific™ 50118911
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 16615495
  • 1939.65 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 27-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Nutzen Sie konstante Geschwindigkeiten auch bei Viskositätsänderungen mit Thermo Scientific™ Cimarec™ 40M Controllern, erforderlich für den Einsatz mit Thermo Scientific™ Cimarec™ Mobil Direct.
Eigenschaften:
  • Einstellbare Drehzahlen von 100 bis 1000 U/min
  • Sehr gut ablesbare digitale Anzeige
  • Einstellbare Anlaufzeiten
  • Thermische und elektrische Überlastsicherung mit Störungsanzeige
Telemodul 40 M
  • Leistungsstarke Steuerung für Mobil 200 und 600 Rührwerke für anspruchsvollste Mischaufgaben
Telemodul 80 M
  • Bietet die komplette Funktionalität des Telemoduls 40 M, jedoch mit erhöhter Nennrührleistung von bis zu 80 Watt für anspruchsvollere Anwendungen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Telemodul 80M Steuereinheiten (80 W)
Rührersteuerung
230 V
100 bis 1000 U/min
230 V, Großbritannien
100 U/min bis 1.000 U/min
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.