Learn More
Chrom(VI)-oxid, 99 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11381849
Chrom(VI)-oxid, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11381849
1 kg
Click to view available options
Menge:
250 g
1 kg
5 x 1 kg
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt enthält Substanzen aus dem Anhang XIV der Verordnung REACH (EG) Nr. 1907/2006. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 11381849
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 012522.A1
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt enthält Substanzen aus dem Anhang XIV der Verordnung REACH (EG) Nr. 1907/2006. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
It is widely used in chromium electroplating, and as protective coatings in corrosion/oxidation resistance of metals. It is also employed in CDs and DVDs. It is useful as an oxidant in Jones oxidation in acetic acid or acetone. It is used in the oxidation of primary alcohols into carboxylic acids, and secondary alcohols into ketones. With phosphoric acid, it is used as a stripping agent for anodic coatings of all types and in the production of syntheric rubies.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1333-82-0
Summenformel CrO3
Molekulargewicht (g/mol) 99.99
MDL-Nummer MFCD00010952
InChI-Schlüssel WGLPBDUCMAPZCE-UHFFFAOYSA-N
Synonym chromium trioxide, chromium vi oxide, monochromium trioxide, chromtrioxid, chromic trioxide, chromsaeureanhydrid, anhydride chromique, chromium 6+ oxide, chromium vi trioxide, chromium oxideMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 14915
ChEBI CHEBI:48240
IUPAC-Name Trioxochrom
SMILES O=[Cr](=O)=O
Spezifikation
Siedepunkt 250°C (decomposition)
Chemischer Name oder Material Chromium(VI) oxide
Schmelzpunkt 196°C
Physikalische Form Kristallin
Menge 1 kg
Prozentgehaltsbereich 99%
Löslichkeitsinformationen Very soluble in water. Soluble in sulfuric,nitric acid,acetic acid,and acetone.
Formelmasse 99.99
Empfindlichkeit Hygroskopisch
Aussehen Dark red crystals
Dichte 2.7
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerY01K008 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum24/03/2025 Catalog Number012522.D9,012522.A1,012522.30
Chargennummer10252751 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum15/10/2024 Catalog Number012522.D9,012522.A1,012522.30
ChargennummerR29K043 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum11/06/2024 Catalog Number012522.D9,012522.A1,012522.30
ChargennummerN14K029 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum22/02/2024 Catalog Number012522.D9,012522.A1,012522.30
ChargennummerZ04J010 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum15/12/2023 Catalog Number012522.D9,012522.A1,012522.30
Name des Produkts
Chrom(VI)-oxid, 99 %, Thermo Scientific Chemicals >