Learn More
Chrom(VI)-oxid, 99.5 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
25 g
250 g
1 kg
2.5 kg
Verpackung:
Glasflasche
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Oxidationsreagenz
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Chromium(VI) oxide |
Schmelzpunkt | 196.0°C |
Farbe | Violett bis Rot |
Physikalische Form | Kristalle oder Granulate |
Menge | 1 kg |
Prozentgehaltsbereich | 99.4% min. (Iodometry) |
Strukturformel | CrO3 |
Fieser | 01,144; 02,72; 03,54; 04,96; 05,140; 07,70; 09,115; 10,99; 13,338; 14,60 |
Merck Index | 15, 2239 |
Löslichkeitsinformationen | Solubility in water: 1660g/L (20°C). Other solubilities: soluble in sulfuric acid, soluble in alcohol and mineral acids |
Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Chrom(VI)-oxid, 99.5 %, Thermo Scientific Chemicals >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur