Learn More
Chrom(VI)-oxid, 99.5 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10012570 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
25 g
250 g
1 kg
2.5 kg
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Kilogramm
2.50 Kilogramm
25 Gramm
250 Gramm
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt enthält Substanzen aus dem Anhang XIV der Verordnung REACH (EG) Nr. 1907/2006. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 10012570
Marke: Thermo Scientific Acros 196612500
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt enthält Substanzen aus dem Anhang XIV der Verordnung REACH (EG) Nr. 1907/2006. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
CAS: 1333-82-0 | CrO3 | 99.99 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Oxidationsreagenz
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1333-82-0
Summenformel CrO3
Molekulargewicht (g/mol) 99.99
MDL-Nummer MFCD00010952
InChI-Schlüssel WGLPBDUCMAPZCE-UHFFFAOYSA-N
Synonym chromium trioxide, chromium vi oxide, monochromium trioxide, chromtrioxid, chromic trioxide, chromsaeureanhydrid, anhydride chromique, chromium 6+ oxide, chromium vi trioxide, chromium oxide
PubChem CID 14915
ChEBI CHEBI:48240
IUPAC-Name Trioxochrom
SMILES O=[Cr](=O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Chromium(VI) oxide
Schmelzpunkt 196.0°C
Farbe Violett bis Rot
Physikalische Form Kristalle oder Granulate
Menge 250 g
Prozentgehaltsbereich 99.4% min. (Iodometry)
Strukturformel CrO3
Fieser 01,144; 02,72; 03,54; 04,96; 05,140; 07,70; 09,115; 10,99; 13,338; 14,60
Merck Index 15, 2239
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 1660g/L (20°C). Other solubilities: soluble in sulfuric acid, soluble in alcohol and mineral acids
Formelmasse 99.99
Reinheit (%) 99.5%
Verpackung Glasflasche
Relative Dichte 2.7
Dichte 2.7000g/mL