Learn More
Macherey-Nagel™ Chromafix™ SB Kartusche
167.00 € - 266.00 €
Spezifikation
Basismaterial | Silika |
---|---|
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Organische Säuren, Koffein, Saccharin |
Partikelgröße | 45 μm |
Sorbens | SB |
Typ | Chromafix SB Kartusche |
Produktcode | Marke | Beschreibung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Beschreibung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10236571
|
Macherey-Nagel™
731836 |
Adsorptionsgewicht: 920 mg |
266.00 €
50 Stück |
Verfügbar ab: 18-11-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10458981
|
Macherey-Nagel™
731834 |
Adsorbent Weight: 230 mg | |||||||
10053051
|
Macherey-Nagel™
731835 |
Adsorptionsgewicht: 460 mg |
200.00 €
50 Stück |
Verfügbar ab: 06-11-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Spezifikation
Silika | |
45 μm | |
Chromafix SB Kartusche | |
50/Packung |
Organische Säuren, Koffein, Saccharin | |
SB | |
60 Å | |
500 m2/g |