Learn More
Macherey-Nagel™ Chromafix™ SB Kartusche
Marke:  Macherey-Nagel™ 731836
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10236571
  • 279.00 € / 50 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Spezifikation
Silika
Organische Säuren, Koffein, Saccharin
SB
60 Å
500 m2/g
Adsorptionsgewicht: 920 mg
45 μm
Chromafix SB Kartusche
50/Packung