Learn More
Macherey-Nagel™ Chromafix™ SB Kartusche
Marke:  Macherey-Nagel™ 731834
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10458981
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen »
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Spezifikation
Silika
Organic Acids, Caffeine, Saccharin
SB
60 Å
500 m2/g
Adsorbent Weight: 230 mg
45 μm
Chromafix SB Kartusche
50 Pack