Learn More
Thermo Scientific™ Chromacol™ inerte Fläschchen und Einsätze mit GOLD-Gütegrad
Gewährleisten Sie Probensicherheit und -integrität mit inerten Fläschchen mit den höchsten Rückgewinnungsraten, einer extrem niedrigen pH-Schicht und dem niedrigsten Alkaligehalt.
29.20 € - 795.00 €
Produktcode | Marke | Verschlussgröße | Beschreibung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Verschlussgröße | Beschreibung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
11573760
|
Thermo Scientific™
01-CVG |
8 mm | 0,1 ml Sci-Vi Fläschchen mit Bördelverschluss, Glas in GOLD-Gütegrad |
308.07 €
500 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||||
11553760
|
Thermo Scientific™
03-CVG |
8 mm | 0,3-ml-Fläschchen mit Bördelverschluss und Rundboden, Klarglas in GOLD-Gütegrad | N/A | |||||
11543760
|
Thermo Scientific™
02-CTVG |
8 mm | 0,2 ml Sci-Vi Fläschchen mit Bördelverschluss, Glas in GOLD-Gütegrad | N/A | |||||
11543680
|
Thermo Scientific™
2-SVG |
8 mm | 2-ml-Fläschchen mit Schraubgewinde, Flachboden, Klarglas in GOLD-Gütegrad | N/A | |||||
11503680
|
Thermo Scientific™
1.1-STVG |
8 mm | 1,1 ml Fläschchen mit 8-425 Schraubgewinde – Glas GOLD-Gütegrad | N/A | |||||
15232670
|
Thermo Scientific™
2-SVWGK |
9 mm | SureStop 2-ml-Fläschen mit Schraubgewinde, mit weiter Öffnung und Beschriftungsfeld, Flachboden, Klarglas in GOLD-Gütegrad |
29.20 €
100 Stück |
Verfügbar ab: 04-12-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
12631505
|
Thermo Scientific™
02-FISVG |
9 mm | 0,2 ml Fläschchen mit Schraubgewinde, mit weiter Öffnung, Einsatzfläschchen, Klarglas in GOLD-Gütegrad und eingeschmolzenem Einsatz | N/A | |||||
11533760
|
Thermo Scientific™
2-CVG |
11 mm | 2-ml-Fläschchen mit Bördelverschluss und weiter Öffnung, Flachboden, Klarglas in GOLD-Gütegrad | N/A | |||||
11503760
|
Thermo Scientific™
1.1-CTVG |
11 mm | 1.1-ml-Weithalsfläschchen mit 11-mm-Bördelverschluss – Glas Güteklasse GOLD | N/A | |||||
12611505
|
Thermo Scientific™
02-FIVG |
11 mm | 0,2-ml-Fläschchen mit Bördelverschluss mit Beschriftungsfeld, Einsatzfläschchen, Klarglas in GOLD-Gütegrad und eingeschmolzenem Einsatz | N/A | |||||
12306808
|
Thermo Scientific™
02-FIRVG |
11 mm | 0.2mL Snap Cap Vial, Fused Conical, Fused Insert-GOLD Grade Glass, Clear | N/A | |||||
10570303
|
Thermo Scientific™
02-MTVWG |
0,2-ml-Einsatz, Pulled Point, GOLD-Gütegrad, Klarglas | N/A | ||||||
Beschreibung
Maximieren Sie Ihre Probenleistung und reduzieren Sie die Anzahl fehlgeschlagener Assays mit Thermo Scientific™ Chromacol™ GOLD Gütegrad Inerten Glasfläschchen. Diese Fläschchen bieten die modernste Technologie der Branche für die Analyse kritischer Analyten mit niedrigen Nachweisgrenzen und sind die richtige Wahl, wenn Qualität, Reproduzierbarkeit, Sicherheit und Integrität der Proben von höchster Bedeutung sind.
Für eine einfachere Probenhandhabung und ein geringeres Risiko von Probenverlusten sind die Chromacol GOLD Gütegrad Fläschchen die beste Wahl für alle Chromatographie-Anwender, die eine Ultraspurenanalyse durchführen.
Für Vertrauen in die Ergebnisse- Hergestellt aus dem speziellen 33-Expansionsglas der hydrolytischen Klasse 1; erfüllt die aktuellen USP-Anforderungen für Arzneimittelbücher.
- Oberfläche mit extrem geringer Adsorption für kritische polare Verbindungen, die eine Analyse im Ultra-Spurenbereich für stark adsorbierende Analyten ermöglicht.
- Der höchste Standard in Europa und Asien seit Jahrzehnten.
- Ultra-niedrige pH-Verschiebung aufgrund der minimalen Oberflächenaktivität.
- Niedrigster Alkaligehalt für weniger Wechselwirkungen zwischen Glas und Wand.
- Höchste Rückgewinnungsraten, auch bei entscheidenden Verbindungen (z. B. trisubstituierte N-Atome, tertiäre Amine) in Spurenkonzentrationen.
- Peaks weisen die gleichen Höhen und Symmetrie auf und zeigen eine hohe Rückgewinnung und Reproduzierbarkeit.
- Eine stabile Analyse und eine höhere Reproduzierbarkeit bedeuten eine erhöhte Sicherheit und Integrität der Analyseergebnisse.
- Weniger Puffer spart Geld.
- Kein Risiko von Laufstopps während Autosampler-Betrieb über Nacht.
- Chargenunabhängig, optimale Passform für Autosampler.
Spezifikation
Klar | |
Glas |