Learn More
Thermo Scientific™ Chromacol™ inerte Fläschchen und Einsätze mit GOLD-Gütegrad
Gewährleisten Sie Probensicherheit und -integrität mit inerten Fläschchen mit den höchsten Rückgewinnungsraten, einer extrem niedrigen pH-Schicht und dem niedrigsten Alkaligehalt.
Marke:  Thermo Scientific™ 02-CTVG
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 11543760
Beschreibung
Beschreibung
Maximieren Sie Ihre Probenleistung und reduzieren Sie die Anzahl fehlgeschlagener Assays mit Thermo Scientific™ Chromacol™ GOLD Gütegrad Inerten Glasfläschchen. Diese Fläschchen bieten die modernste Technologie der Branche für die Analyse kritischer Analyten mit niedrigen Nachweisgrenzen und sind die richtige Wahl, wenn Qualität, Reproduzierbarkeit, Sicherheit und Integrität der Proben von höchster Bedeutung sind.
Für eine einfachere Probenhandhabung und ein geringeres Risiko von Probenverlusten sind die Chromacol GOLD Gütegrad Fläschchen die beste Wahl für alle Chromatographie-Anwender, die eine Ultraspurenanalyse durchführen.
Wählen Sie das passende Fläschchen für Ihre Erfordernisse
  • Die Dichtung des 8-mm-Bördelverschlusses minimiert die Belastung zwischen Lösungsmittel und Septum.
  • Neutrales Borosilikat-Glas in GOLD-Gütegrad ist ein hochreines Glas mit geringer Expansion und einer extrem niedrigen Konzentration aktiver Stellen zum Schutz Ihrer Analyten vor unerwünschten Wechselwirkungen
  • Die präzisionsgefertigten Manschetten (aus Glas oder PTFE) ermöglichen die Verwendung der Fläschchen in den meisten handelsüblichen Autosamplern.
Kompatibilität mit GC- und HPLC-Autosamplern*
Thermo Scientific™
Agilent™
Beckman™
Carlo Erba™
CTC™
Fisons™
PerkinElmer™
Shimadzu™
VWR™ (Merck)/Hitachi™
*Zur Kompatibilität mit Autosamplern siehe Thermo Scientific Katalog für Säulen und Verbrauchsmaterialien
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
0,2 ml Sci-Vi Fläschchen mit Bördelverschluss, Glas in GOLD-Gütegrad
6 mm
250 μl
Chromacol Gold
500
Nein
Klar
Glas
<5 μl
32 mm
8 mm