Learn More
Thermo Scientific™ Chromacol™ inerte Fläschchen und Einsätze mit GOLD-Gütegrad
Gewährleisten Sie Probensicherheit und -integrität mit inerten Fläschchen mit den höchsten Rückgewinnungsraten, einer extrem niedrigen pH-Schicht und dem niedrigsten Alkaligehalt.
Marke: Thermo Scientific™ 2-SVG
Beschreibung
Maximieren Sie Ihre Probenleistung und reduzieren Sie die Anzahl fehlgeschlagener Assays mit Thermo Scientific™ Chromacol™ GOLD Gütegrad Inerten Glasfläschchen. Diese Fläschchen bieten die modernste Technologie der Branche für die Analyse kritischer Analyten mit niedrigen Nachweisgrenzen und sind die richtige Wahl, wenn Qualität, Reproduzierbarkeit, Sicherheit und Integrität der Proben von höchster Bedeutung sind.
Für eine einfachere Probenhandhabung und ein geringeres Risiko von Probenverlusten sind die Chromacol GOLD Gütegrad Fläschchen die beste Wahl für alle Chromatographie-Anwender, die eine Ultraspurenanalyse durchführen.
Wählen Sie das passende Fläschchen für Ihre Erfordernisse- Maximale Probenextraktion ohne separate Einsätze mit Microsampling-Fläschchen und Fläschchen mit hoher Rückgewinnung
- Kennzeichnung von Probe und Volumen mit graduiertem Beschriftungsfeld auf bestimmten Fläschchen
- Maximale Rückgewinnung kritischer polarer, labiler oder mit OH-Gruppen wechselwirkender Verbindungen durch Verwendung von silanisiertem (deaktiviertem) Glas (optional)
- Selbstausrichtende Polyspring-Einsätze zum Schutz vor Kanülenkontakt
- Precision-Point-Einsatz zur Minimierung von Probenverlusten
- Pulled-Point-Einsätze als wirtschaftliche Alternative für unkritische Anwendungen
- Thermo Scientific™ Accela™
- Thermo Scientific™ Surveyor LC Autosampler
- Beckman™
- CTC™
- Gilson™
- Knauer™
- Shimadzu™
- Spark™
- Varian™
- VWR™ (Merck)/Hitachi™
*Zur Kompatibilität mit Autosamplern siehe Thermo Scientific Katalog für Säulen und Verbrauchsmaterialien.
Spezifikation
2-ml-Fläschchen mit Schraubgewinde, Flachboden, Klarglas in GOLD-Gütegrad | |
12 mm | |
2,0 ml | |
Chromacol Gold | |
500 | |
Nein |
Klar | |
Glas | |
<170 μl | |
32 mm | |
8 mm |