Learn More
ChromaCareTM LC-MS Biologics Spüllösung, Thermo ScientificTM
Spüllösung zur Reinigung von Blut-, Plasma- und Urinproben aus dem Chromatographen.
96.50 € - 185.00 €
Spezifikation
CAS 67-64-1, 75-05-8
Synonym isopropanol, 2-propanol, isopropyl alcohol, 2-hydroxypropane, alkolave, avantine, hartosol, dimethylcarbinol, sec-propyl alcohol, petrohol
Reinheit (%) Pass Test (By GC-FID)
Güte LC-MS
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Verpackung Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Verpackung Preis Menge & Verfügbarkeit  
15223075
Unterlagen ansehen
Fisher Chemical
MB124-1
1 L Flasche aus Borosilikatglas
96.50 €
1 Liter
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
15793467
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific
MB124-212
2.5 L Bernsteinfarbene Glasflasche N/A N/A N/A
Beschreibung
Beschreibung
  • Geeignet zum Spülen schwer zu reinigender Proben wie Blut, Plasma und Urin nach Vitamin D-, Hormon- oder Drogentests
  • Sparen Sie Zeit durch die Verwendung von handelsüblichen Mischungen — vorgefertigt für Bequemlichkeit
  • Trägt zur Reduzierung der Probenverschleppung bei
  • Verpackt in 2.5 L-Braunglasflasche
Spezifikation
Spezifikation
67-64-1, 75-05-8
isopropanol, 2-propanol, isopropyl alcohol, 2-hydroxypropane, alkolave, avantine, hartosol, dimethylcarbinol, sec-propyl alcohol, petrohol
Pass Test (By GC-FID)
LC-MS
Videos
Sicherheit und Handhabung
Mehr anzeigen
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Produktzertifizierungen
RUO – Nur für Forschungszwecke
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
ChromaCareTM LC-MS Biologics Spüllösung, Thermo ScientificTM