Learn More
Macherey-Nagel™ CHROMABOND Säulen Flash RS 120 Füllmaterial: SiOH Füllmenge: 120 g Material: PP,
Artikelnummer. p-8015538 Alle ansehen Macherey-Nagel Produkte
Click to view available options
Enthält:
120 g SiOH
200 g SiOH
25 g SiOH
80 g SiOH
Länge (metrisch):
165 mm
200 mm
240 mm
255 mm
Außendurchmesser (metrisch):
21.2 mm Innendurchmesser
30.8 mm Innendurchmesser
36.0 mm Innendurchmesser
60.0 mm Innendurchmesser
Max. Druck:
12 bar
15 bar
21 bar
Packungsgröße:
10 Stück
12 Stück
15 Stück
6 Stück
Artikelnummer. 11653109
Marke: Macherey-Nagel™ 732802
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Ideal für Flash-Trennungen von 10 mg bis 300 g. Macherey-Nagel™ CHROMABOND™ Flash RS SiOH Kassetten sind vorgepackte Säulen für den direkten Einsatz in Teledyne Isco™ Systemen. Erhältlich in verschiedenen Größen mit 25 bis 300 g SiOH-Adsorptionsmittel.
Diese gebrauchsfertigen Flash-Kartuschen können für eine komfortable Bedienung und ein zuverlässiges Upscaling mit dem Isco Companion™ und anderen Teledyne Isco CombiFlash™-Systemen oder als eigenständige Version für alle Pumpen-/Detektorkombinationen (z. B. von Biotage™, Büchi™) verwendet werden.
  • Wirtschaftliche, gebrauchsfertige Kartuschen erhöhen die Flexibilität und sparen Zeit und Geld
  • Erhöht die analytische Sicherheit – hohe Druckstabilität, ausgezeichnete Trennungseffizienz, gute Reproduzierbarkeit
  • Verpackt mit 25 g bis 200 g SiOH-Adsorptionsmittel
  • Entsprechende TLC-Platten: Silikaschichten
  • Macherey-Nagel™ ist eines der führenden Unternehmen im Bereich Silika und TLC
Spezifikation
Länge (metrisch) 165 mm
Material Polypropylen
Modell Weiblicher Luer Lock-Einlass, männlicher Luer-Anschluss
Typ Flash RS SiOH-Säule
Außendurchmesser (metrisch) 21.2 mm Innendurchmesser
Enthält 25 g SiOH
Säulentyp Flash-Säule
Zur Verwendung mit (Anwendung) Flash-Chromatographie
Zur Verwendung mit (Geräte) Direkt verwendet im Teledyne Isco Companion, Rf
Max. Druck 21 bar